Print…
Tambor para duas ou quatro garrafas de 500 ml
Fornecedor: Cole Parmer
445-2122EA 594 EUR
445-2122
Tambor para duas ou quatro garrafas de 500 ml
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Este tambor consiste numa estrutura de Perspex® com quatro segmentos. Cada segmento possui uma fita de Velcro ajustável.
  • Retém frascos e outros recipientes cujas dimensões não excedam 300 mm de comprimento e 120 mm de diâmetro
Informações de encomenda: This is an accessory only, and the STR4 rotator drive (445-2110) is needed.