Gostaria de reiniciar sessão?
High visibility rain jacket, Belvill 798Z
Fornecedor: Sioen
Siopor® Regular
Water- and windproof jacket made from highly breathable Siopor® Regular consisting of 100% polyester fabric (plain weave) with 100% PU coating, with fixed mesh lining in body and fixed polyamide lining in sleeves.
  • Foldaway hood in collar
  • Zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets with flap
  • Round inset sleeves
  • Elastic at end of sleeves with narrowing by press studs
  • Underarm ventilation
  • Taped seams
The fabric is water-repellent on the outside and features a moisture attracting coating on the inside in order to keep the body warm and dry. With taped seams on the inside.
Back length: 85 cm
Weight: 155 g/m²
Certificações: EN ISO 20471 (Class 3), EN 343 + A1:2007 (Class 3-3)
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cor Tamanho de roupas Und. Referência VWR Quantidade
Hi-vis yellow/azul escuro S 1 SIOE798Z/278/S
Hi-vis yellow/azul escuro M 1 SIOE798Z/278/M
Hi-vis yellow/azul escuro L 1 SIOE798Z/278/L
Hi-vis yellow/azul escuro XL 1 SIOE798Z/278/1XL
Hi-vis yellow/azul escuro XXL 1 SIOE798Z/278/2XL
Hi-vis yellow/azul escuro 3XL 1 SIOE798Z/278/3XL
Hi-vis laranja/azul escuro S 1 SIOE798Z/279/S
Hi-vis laranja/azul escuro M 1 SIOE798Z/279/M
Hi-vis laranja/azul escuro L 1 SIOE798Z/279/L
Hi-vis laranja/azul escuro XL 1 SIOE798Z/279/1XL
Hi-vis laranja/azul escuro XXL 1 SIOE798Z/279/2XL
Hi-vis laranja/azul escuro 3XL 1 SIOE798Z/279/3XL
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd