Print…
Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
Fornecedor: Analytik Jena
732-4300EA 4300 EUR
732-4300
Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
Estufas Estufas de hibridação
A estufa de hibridação aquece rapidamente e pode ser empilhada para usar o espaço disponível da melhor forma. O controlo de velocidade variável permite uma saturação consistente das amostras, para lavagem ou hibridação, e o carrossel pode ser substituído por um tabuleiro agitador basculante, como alternativa, adquirido como acessório.
  • Large LED displays current temperature inside the chamber
  • Protective tray included to allow easy cleaning of spilled media
  • RPM knob adjusts speed control of the wheel
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean