Print…
Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Fornecedor: Analytik Jena
732-4316EA 8440 EUR
732-4316
Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Estufas Estufas de hibridação
Sendo a estufa mais avançada para múltiplas opções de movimento, a estufa Multidizer integra suporte rotativo (na câmara inferior) e um tabuleiro com agitação recíproca (na câmara superior). Integra ainda um tabuleiro agitador basculante e/ou um tabuleiro de agitação orbital, como opção. Estes servem para acomodar diferentes recipientes e diferentes usos. A câmara inferior da unidade é idêntica à do modelo HB-1000 e funciona de forma independente da câmara superior.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean
Lower chamber- heating element: 1250 W
Lower chamber- temperature range: Ambient +10...99.9 °C
Lower chamber- variable speed: 10 - 15 min⁻¹
Upper chamber - carousel: 12 - 20 min⁻¹
Upper chamber - heating element: 500 W
Upper chamber - orbital tray, motorised: 1 - 30 min⁻¹
Upper chamber - shaker tray speed (cycles/min): 54 - 106
Upper chamber - temperature range: Ambient +10...80 °C