Print…
Cupri-cítrico solução R1 Reag. Ph. Eur. 1023200
Fornecedor: VWR Chemicals
87813.290EA 179 EUR
87813.290
Cupri-cítrico solução R1 Reag. Ph. Eur. 1023200
Cupri-cítrico solução
Starting materials: Copper sulfate R / Citric acid R / anhydrous Sodium carbonate R / Water R
Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Encomendar
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022