Print…
Ácido clorídrico brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
87845.290EA 108 EUR
87845.290
Ácido clorídrico brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Ácido clorídrico
Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36,46 g/mol
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
UN: 1760
ADR: 8,I
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Encomendar
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022