Print…
Óleo de silicone 550 para absorção de gás, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09762.0100EA 244 EUR
1.09762.0100
Óleo de silicone 550 para absorção de gás, Supelco®
Óleo de silicone
Ponto de Fusão: < –35 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132673
Número CAS: 68083-14-7
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Flash Point 270 °C
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 208 mm2/s (20 °C)