Print…
Procurou por: Máscaras Higiénicas
8  resultados encontrados
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (113-0713)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: A máscara higiénica com ponte do nariz é fabricada em PP não tecido de duas camadas.
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (114-9101)
Fornecedor: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Descrição: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (76470-110)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Promoção
Fornecedor: DESCO
Descrição: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Fornecedor: DELTALYO & VALMY
Descrição: The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
Código de Artigo: (113-9934)
Fornecedor: RENTEX COM D.O.O.
Descrição: Made from 100% one layer cotton, this fine twill mask can be washed on higher temperatures for repeated use.
UOM: 1 * 250 unid.
Código de Artigo: (113-9935)
Fornecedor: ALSICO HIGHTECH NV
Descrição: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom