Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "mascaras-sistemas"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/31/18989731.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"125"
Ordenar por:
Fornecedor:  3M
Descrição:   As capuchas série S da 3M™ não só oferecem protecção para a cabeça e face, como também protecção ocular e facial contra salpicos de líquidos e impacto...
Fornecedor:  3M
Descrição:   Máscara respiratória motoventiladora purificadora, de perfil baixo, modular, para utilização com unidades de cabeça de abertura rápida (QRS). Cinco ti...
Fornecedor:  3M
Descrição:   These face shields combine respiratory protection with eye and face protection, and with some models, head and hearing protection. The face shields ar...
Fornecedor:  3M
Descrição:   The Versaflo™ powered air Turbo TR-600 is a belt-mounted air purifying device. When combined with one of the 3M approved helmets, it forms a power-ass...
Fornecedor:  3M
Descrição:   Versaflo™ M-400 Series helmets with shrouds offer protection from a range of respiratory, head, eye and face hazards.
Fornecedor:  3M
Descrição:   These air cooling and heating regulators are ideal to individually cool or heat the user's incoming supplied air by up to 28 °C. A good choice for wor...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  3M
Descrição:   Os capacetes da série M-300 Versaflo™ da 3M™ oferecem protecção respiratória, ocular e facial. Adicionalmente, incorporam protecção para a cabeça, ess...
Código de Artigo: (SCTS2022949)
Fornecedor:  SCOTT SAFETY
Descrição:   Ultra light weight and comfortable full hood with integrated eye protection. This FH2 has been designed with a unique neoprene face seal to deliver th...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 125
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima