Print…
Evaporadores rotativos, RV 8
Fornecedor: Avantor
IKAA10002349EA 0 EUR
IKAA10002349 IKAA10002348 IKAA10002344 IKAA10002343 IKAA10002342 IKAA10002175 IKAA10002350 IKAA10002174
Evaporadores rotativos, RV 8
Estes evaporadores básicos são ideais para todas as aplicações de evaporação padrão nos laboratórios de universidades e de investigação. As funções do comando familiar RV10 foram alargadas e melhoradas para permitir a destilação totalmente automática: com determinação automática do ponto de ebulição, uma biblioteca de solventes integrada e a opção para ligar uma bomba de vácuo controlada por velocidade.
  • Elevação manual com função de "paragem de segurança" integrada
  • Visores digitais para velocidade de rotação e temperatura do banho de aquecimento
  • O sistema de elevação com uma mão com sensores de pressão pode ser operado facilmente com a mão esquerda ou a mão direita
  • Banho de aquecimento para água/óleo com pegas de transporte integradas
Fornecimento: As unidades são fornecidas com banho de aquecimento HB 10, com ou sem material de vidro. Os modelos RV 8 são compatíveis com toda a gama de materiais de vidro RV10.
Nota: são necessários uma fonte de vácuo, uma válvula de regulação do vácuo e um sistema de arrefecimento, mas não são fornecidos. Contacte o seu representante local de vendas da Avantor para mais informações e detalhes.
Atenção: * Com revestimento de plástico transparente
** Fornecido apenas com banho, tubo de vapor, pinças para material de vidro e frasco Woulf. Esta embalagem permite ao cliente selecionar o material de vidro definido para a aplicação específica.