Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Cintos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Ordenar por:
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Fornecedor:  Portwest Clothing
Descrição:   Clip para luvas em copolímero de acetato, para segurar as luvas nas presilhas.
Código de Artigo: (113-08039)
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Elasticated belt made of 70% polypropylene and 30% latex covered yarn.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Cinto de 100% algodão com fivela de metal.
Código de Artigo: (KWIN100900240)
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Heavy-duty split leather tool belt for electricians, sheet metal workers, fitters, carpenters etc.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   Soft, ergonomic belts made of polyester/PE foam for improved comfort. With 70 mm padded polyester tube and 40 mm nylon strap with metal buckle.
Fornecedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição:   These ergonomically designed leather belts distribute the weight of your tools more evenly and form the base of the Ergo carrying system to relieve hi...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 15
  1  2  Próxima