Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (14)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "polymerases"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Ordenar por:
Código de Artigo: (N224-500U)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   PCR reagent, GC-Rich DNA Target kit, with TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 4X GC Buffers I and II, and 25 mM MgCl2
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A VWR® Taq DNA polimerase é uma polimerase de DNA recombinante ultrapura e termoestável, que proporciona um desempenho elevado numa vasta gama ...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A AccuPOL DNA Polimerase é uma enzima termoestável que possui uma capacidade de revisão de exonuclease 3' - 5', o que permite corrigir os erros de inc...
Código de Artigo: (N638-KIT)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  Quantabio
Descrição:   O Hot Start é um método comprovado e prático para melhorar a especificidade da PCR. No entanto, as tecnologias convencionais, como a inibição mediada ...
Fornecedor:  FINNZYMES REAGENTS
Descrição:   Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase, 100 U (2 U/µl)
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 35
  1  2  3  4  5  Próxima