Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Plasmídeos, Kits de purificação"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Os kits Fastfilter® permitem o isolamento de plasmídeos de média e grande escala em menos de 40 minutos.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O plasmídeo isolado com procedimentos de purificação tradicionais contém normalmente elevados níveis de endotoxinas que pode interferir significativam...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   The E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit is the maxi scale system to deliver high-quality plasmid DNA using the spin column format, without costly accessories. ...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Plasmid isolated with traditional purification procedures normally contain high levels of endotoxins (also known as lipopolysaccharides or LPS) that c...
Código de Artigo: (D6929-00)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   KIT PLASMID MEGA FASTFILTER EZNA 2 TESTS 1 * 2 Tests
UOM:  1 * 2 Tests
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   E.Z.N.A.® M13 DNA kits are designed to purify up to 10 μg of single-stranded DNA from up to 3 ml of phage supernatant. Yields of single-stranded DNA o...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit offers a novel and reliable method of isolating up to 200 µg of plasmid DNA in less than 60 minutes. This kit combines HiBi...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   The E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures from strains...
UOM:  1 * 50 Tests
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Próxima