Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "DNA genómico, Kits de purificação"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"89"
Ordenar por:
Código de Artigo: (1.01193.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   E.Z.N.A.® Universal Pathogen DNA Kit
Código de Artigo: (K220-50RXN)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Agarose Gel Extraction Kit, Cyclo-Pure™
UOM:  1 * 50 unid.
Código de Artigo: (K368-50RXN)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Genomic DNA Purification Kit, Cyclo-Prep™
UOM:  1 * 50 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Isolamento do ADN genómico a partir de bactérias, kit para extração de ADN bacteriano E.Z.N.A.®
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   E.Z.N.A.® Blood DNA Midi Kit
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   E.Z.N.A.® Fungal DNA Kits
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   E.Z.N.A.® HP Tissue Kit
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 89
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Próxima