Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Kits para purificação
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"210"
Ordenar por:
Código de Artigo: (1.01193.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Nucleic Acid Purification, DNA genómico, kit de purificação, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O kit para extração de ADN de tecidos E.Z.N.A.® oferece um método simples, rápido e económico para o isolamento do ADN a partir de uma grande variedad...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   The E.Z.N.A.® Total RNA Kit I provides a simple and rapid method for the isolation of up to 100 µg of total RNA from cultured eukaryotic cells and sof...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O kit para extração de ADN bacteriano E.Z.N.A.® permite o isolamento rápido e fiável de ADN celular total de alta qualidade a partir de uma grande var...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   The E.Z.N.A.® Stool DNA Kit allows rapid and reliable isolation of high quality total DNA from fresh and frozen stool samples. Up to 200 mg of stool s...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O kit para extracção de ADN de sangue E.Z.N.A.® isola, rápida e totalmente, o ADN de 1 a 250 μl de sangue total anticoagulado fresco ou congelado. O k...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   E.Z.N.A.® Plant RNA Kit provides a convenient and rapid method for the isolation of total RNA from a variety of plant samples. This kit provides a hom...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Hi-Bind® DNA mini columns are silica glass fibre columns that can bind up to 100 μg of genomic DNA or 35 μg of plasmid DNA per prep. Columns feature a...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 210
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima