Print…
Procurou por: Células competentes
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: The Z-Competent™ E. coli transformation kit is designed to generate competent E. coli cells for simple and highly efficient E. coli</...
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: A common method for transformation of plasmids into E.coli is the use of chemically competent cells. Although competent cells can be prepared in the l...
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: NovaBlue competent cells are designed for convenient and reliable plasmid transformation. NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloni...
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: A common method for transformation of plasmids into E.coli is the use of chemically competent cells. Although competent cells can be prepared in the l...
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: A common method for transformation of plasmids into E.coli is the use of chemically competent cells. Although competent cells can be prepared in the l...
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: A common method for transformation of plasmids into E.coli is the use of chemically competent cells. Although competent cells can be prepared in the l...
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: A common method for transformation of plasmids into E.coli is the use of chemically competent cells. Although competent cells can be prepared i...
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: A common method for transformation of plasmids into E.coli is the use of chemically competent cells. Although competent cells can be prepared in the l...
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Descrição: A common method for transformation of plasmids into E.coli is the use of chemically competent cells. Although competent cells can be prepared in the l...
Código de Artigo: (PROML3002)
Fornecedor: Promega
Descrição: The single step (KRX) competent cells are designed for efficient transformation and tightly controlled protein expression. These cells consolidate the...
UOM: 1 * 1 mL
Fornecedor: Promega
Descrição: The E. coli competent cells, prepared according to a modified procedure of Hanahan, can be used for many standard molecular biology application...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom