Desenvolvimento de método rápido de amostras complexas do espetro de pH de 1,5 a 10,5 em fases móveis e condições de temperatura diferentes.
As colunas Purospher® STAR RP-18 endcapped HPLC foram concebidas para utilização universal. Os compostos quelantes básicos, neutros e metálicos podem ser facilmente separados com simples fases móveis – naturalmente sem registo de picos. Graças ao desempenho e estabilidade extraordinários que apresentam, as Purospher® STAR RP-18 endcapped permitem a máxima flexibilidade no desenvolvimento de métodos. É possível desenvolver métodos robustos em todo o espetro de pH de 1,5 a 10,5. A elevada estabilidade do pH com valores até 10,5 permite separar compostos básicos fortes com eluentes alcalinos. A combinação de sílica de elevada pureza, melhores propriedades universais de retenção, extraordinária estabilidade do pH com valores até 10,5 e adequação para fases móveis até 100% aquosas, fazem das Purospher® STAR RP-18 endcapped colunas versáteis de elevado desempenho, com uma gama de aplicações quase universal.
- Sílica da mais elevada pureza (99,999%) para uma simetria de pico excecional
- Elevada eficácia de separação
- Resultados totalmente reprodutíveis de ciclo-a-ciclo e de lote-a-lote
- Melhor seletividade RP versátil
- Sem colapso de fase aquando da utilização de fases móveis altamente aquosas
- Boa adequação a aplicações LC-MS
Para estes cartuchos LiChroCART® é necessário o suporte de coluna de cartuchos manu-CART® correspondente ao número de referência 1.51486.0001, o qual pode ser utilizado para suportar uma coluna de cartuchos com ou sem uma pré-coluna de 4×4 mm. Para as colunas LiChroCART® de 250×10 mm é necessário o manu-CART® 10 correspondente ao número de referência 1.51419.0001. As colunas curtas LiChroCART® podem ser encomendadas como um conjunto, incluindo o suporte de cartuchos correspondente e um cartucho, ou como uma embalagem de 3 cartuchos sem suporte para cartuchos. Os números de referência separados para o cartucho são os seguintes: 1.50227.0001 (suporte de cartuchos LiChroCART® para cartucho de 30 mm) e 1.50226.0001 (suporte de cartuchos LiChroCART® para cartucho de 55 mm).
As colunas Hibar® RT são fornecidas completas, com uniões. Aquando da utilização de uma pré-coluna com uma coluna Hibar® RT, é recomendável utilizar o suporte de cartuchos de pré-coluna correspondente ao número de referência 1.51487.0001 para cartuchos LiChroCART® de pré-coluna de 4×4 mm.