Print…
4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H32422.06EA 212 EUR
H32422.06 H32422.03
4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
4-tert-Butylbenzoic anhydride
Fórmula: C₂₂H₂₆O₃
Peso Molecular: 338,45 g/mol
Ponto de Fusão: 75…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09757530
Número CAS: 22201-45-2