Print…
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B25507.14EA 322 EUR
B25507.14 B25507.06
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₉BrO₂
Peso Molecular: 277,11 g/mol
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00525062
Número CAS: 55082-33-2