Print…
2-Aminoazotoluene
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Sinônimos: Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
EHERC10202000EA 65.1 EUR
EHERC10202000
2-Aminoazotoluene
2-Aminoazotoluene
Fórmula: C₁₄H₁₅N₃
Peso Molecular: 225,29 g/mol
Número MDL : MFCD00007733
Número CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2