Print…
3'-(Pentafluorothio)acetophenone ≥97%
Atenção
H33532.06EA 354 EUR
H33532.06 H33532.03
3'-(Pentafluorothio)acetophenone ≥97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Fórmula: C₈H₇F₅OS
Peso Molecular: 246,19 g/mol
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652407
Número CAS: 159896-31-8