Print…
p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A12857.22EA 558 EUR
A12857.22 A12857.06 A12857.14
p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
p-Toluenesulphonylacetonitrile
Fórmula: C₉H₉NO₂S
Peso Molecular: 195,24 g/mol
Ponto de Fusão: 147…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039487
Número CAS: 5697-44-9
EINECS: 227-173-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III