Print…
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L04292.09EA 167 EUR
L04292.09 L04292.04
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₉BrClNO
Peso Molecular: 250,53 g/mol
Ponto de Fusão: 280…283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051998
Número CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3