Print…
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride ≥98%
Perigo
B24827.22EA 305 EUR
B24827.22
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride ≥98%
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁BrClNO
Peso Molecular: 216,08 g/mol
Ponto de Fusão: 186…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03790891
Número CAS: 846023-33-4