Print…
4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Atenção
H52928.03EA 181 EUR
H52928.03 H52928.MD
4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
4-Boronobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₈BNO₄S
Peso Molecular: 201,00 g/mol
Ponto de Fusão: 250…256 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659839
Número CAS: 613660-87-0