Hesperetin
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM10006084-500EA
1350
EUR
CAYM10006084-500
CAYM10006084-25
CAYM10006084-100
CAYM10006084-50
Hesperetin
Hesperetin
Fórmula:
C₁₆H₁₄O₆ Peso Molecular: 302,30 g/mol |
Número MDL :
MFCD00075646 Número CAS: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 |