Print…
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO215280050EA 147 EUR
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Fórmula: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Peso Molecular: 315,43 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C (15 mmHg)
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009655
Número CAS: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %