Print…
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III) ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
44395.06EA 498 EUR
44395.06 ABCRAB204475.0001
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III)
Fórmula: C₁₈H₅₄N₃NdSi₆
Peso Molecular: 625,39 g/mol
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427089
Número CAS: 41836-23-1
UN: 3396
ADR: 4.3,II