Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Perigo
|
44381.03EA
165
EUR
44381.03
44381.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)
Fórmula:
C₁₈H₅₄LaN₃Si₆ Peso Molecular: 620,06 g/mol Ponto de Fusão: 149…152 °C Ponto de Inflamação: 2 °C (36 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00271009 Número CAS: 175923-07-6 UN: 3396 ADR: 4.3,II |