Print…
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H26976.MDEA 343 EUR
H26976.MD H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₅BN₂O₃
Peso Molecular: 222,05 g/mol
Ponto de Fusão: 201…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037497
Número CAS: 1073354-84-3