Print…
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H27147.03EA 236 EUR
H27147.03
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Peso Molecular: 206,05 g/mol
Ponto de Fusão: 60…66 °C
Número MDL : MFCD05155223
Número CAS: 321724-19-0