Print…
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
L11876.06EA 145 EUR
L11876.06
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₉BrN₂
Peso Molecular: 189,06 g/mol
Ponto de ebulição: 101…102 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 32…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052532
Número CAS: 15801-69-1
EINECS: 000-000-0