Print…
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B21592.03EA 111 EUR
B21592.03 B21592.06
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₆BrN₃
Peso Molecular: 176,02 g/mol
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00663065
Número CAS: 146941-72-2