Print…
2,3-Dimethylmaleic anhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41502.0005EA 116 EUR
8.41502.0005
2,3-Dimethylmaleic anhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Fórmula: C₆H₆O₃
Peso Molecular: 126,11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005523
Número CAS: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
Encomendar
Melting Point 96 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 223 °C
Density 1.107 g/cm3 (100 °C)