Print…
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
L11841.03EA 83.8 EUR
L11841.03
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone ≥98%
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Fórmula: C₉H₇NO₅
Peso Molecular: 209,16 g/mol
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053045
Número CAS: 56136-84-6
EINECS: 260-010-8