Print…
p-Tolyl chloroformate 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO314560050EA 51.7 EUR
ACRO314560050
p-Tolyl chloroformate 97%
p-Tolyl chloroformate
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 99,5 °C (20 mmHg)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013255
Número CAS: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %