Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L16605.06EA 68 EUR
L16605.06 L16605.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Fórmula: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
Peso Molecular: 461,13 g/mol
Ponto de ebulição: 189…190 °C
Densidade: 1,550
Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042360
Número CAS: 73609-36-6
EINECS: 277-551-0
UN: 2920
ADR: 8,II