Print…
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.11EA 2110 EUR
PROOMM0001.11
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₅H₁₄O₂
Número CAS: 67173-18-6