Print…
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
L19794.03EA 203 EUR
L19794.03 L19794.MD
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Peso Molecular: 244,29 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 290 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD01318728
Número CAS: 183673-71-4
EINECS: 000-000-0