Print…
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H52788.03EA 57.4 EUR
H52788.03 H52788.06
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 200,28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839941
Número CAS: 172603-05-3