Print…
Geranyl bromide 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A14093.22EA 582 EUR
A14093.22 A14093.14 A14093.06
Geranyl bromide 96%
Geranyl bromide
Fórmula: C₁₀H₁₇Br
Peso Molecular: 217,16 g/mol
Ponto de ebulição: 99…101 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,094
Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F)
Número MDL : MFCD00000243
Número CAS: 6138-90-5
EINECS: 228-123-7