Print…
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
J62163.06EA 151 EUR
J62163.06 J62163.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Fórmula: C₂₈H₄₄O
Peso Molecular: 396,66 g/mol
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00166988
Número CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II