Print…
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
J61610.09EA 259 EUR
J61610.09 J61610.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Fórmula: C₂₈H₄₄O
Peso Molecular: 396,66 g/mol
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Número MDL : MFCD00166988
Número CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II