Print…
Hydrochlorothiazide
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP186EA 481 EUR
PROOBP186
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Fórmula: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Número MDL : MFCD00051765
Número CAS: 58-93-5
EINECS: 200-403-3