Print…
AmNA (Arachidonoyl m-nitroaniline)
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM90059-50EA 684 EUR
CAYM90059-50 CAYM90059-10 CAYM90059-25 CAYM90059-5
AmNA (Arachidonoyl m-nitroaniline)
AmNA (arachidonoyl-m-nitroaniline)
Fórmula: C₂₆H₃₆N₂O₃
Número CAS: 1175954-87-6