Print…
Folic acid
Fornecedor: PanReac AppliChem
APPCA7092.0025EA 142 EUR
APPCA7092.0025 A7092.0025 APPCA7092.0100
Folic acid
Folic acid
Fórmula: C₁₉H₁₉N₇O₆
Peso Molecular: 441,41 g/mol
Número MDL : MFCD00079305
Número CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0