Print…
Folic acid reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Scientific
J62937.14EA 80.4 EUR
J62937.14 J62937.06 J62937.22
Folic acid reagente para cultura de célula
Folic acid
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Fórmula: C₁₉H₁₉N₇O₆
Peso Molecular: 441,41 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079305
Número CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0