Print…
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
L09114.06EA 141 EUR
L09114.06 L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-L-histidine
Fórmula: C₁₄H₁₅N₃O₄
Peso Molecular: 289,3 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 165 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065960
Número CAS: 14997-58-1
EINECS: 239-084-0