Print…
N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
L09005.03EA 235 EUR
L09005.03
N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-D-histidine
Fórmula: C₁₄H₁₅N₃O₄
Peso Molecular: 289,3 g/mol
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Número MDL : MFCD00067702
Número CAS: 67424-93-5