Print…
N(α)-Boc-D-histidine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
04-13-0014-5EA 116 EUR
04-13-0014-5 04-13-0014-25
N(α)-Boc-D-histidine
N(α)-Boc-D-histidine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃O₄
Peso Molecular: 255,3 g/mol
Número MDL : MFCD00037851
Número CAS: 50654-94-9